Learn More
BES, 99+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11374149 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11374149 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11374149 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210092705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BES
CAS 10191-18-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Summenformel C6H15NO5S
MDL-Nummer MFCD00007533
Synonym n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Formelmasse 213.3