Learn More
BES-gepufferte Kochsalzlösung (2x), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494429 250 mL 250 Milliliter
15404439 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61955.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66992-27-6
Summenformel C6H14NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 235.23
MDL-Nummer MFCD00217173
InChI-Schlüssel CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC-Name Natrium; 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BES-buffered saline
Konzentration 2X
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL