Learn More
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Description
- Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
- Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | BES |
| Schmelzpunkt | 152°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.5 to 5.0 |
| Physikalische Form | Solid |
| Menge | 100 g |
| DNase | DNase-frei |
| Prozentgehaltsbereich | ≥99 % |
| Verlust bei Trocknung | 1% max. |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- BES
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.