Learn More
Besifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483287 50 mg -
16467236 100 mg 100 Milligramm
16427278 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17028
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Besifloxacin Hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 405165-61-9
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22Cl2FN3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@H](N)CCCC4)=C3Cl)C1=O)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 430.3
Formelmasse 430.3
Reinheit (%) 98.64%
Güte Research