Learn More
Melford Bestatin HCl
Artikelnummer. 30018068
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30018068 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30018068
Marke: Melford B121000.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Competitive and specific inhibitor of leucine aminopeptidase, animo-peptidase B and triaminopeptidase.
Competitive and specific inhibitor of leucine aminopeptidase, animo-peptidase B and triaminopeptidase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bestatin HCl
CAS 65391-42-6
Summenformel C16H24N2O4 -HCl