Learn More
Bestatin hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Description
Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Bestatin hydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 65391-42-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H25ClN2O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ubenimex hydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |