missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestatin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494247
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16494247

Marke: Medchem Express HYB0134A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.

Bestatin hydrochloride is an inhibitor of CD13 (Aminopeptidase N)/APN and leukotriene A4 hydrolase, used for cancer research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bestatin hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 65391-42-6
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25ClN2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ubenimex hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (724.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (290.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 344.83
Formelmasse 344.83
Reinheit (%) 99.17%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt