missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16413788

Marke: Medchem Express HY103036

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.

BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BET bromodomain inhibitor
Physikalische Form Solid
CAS 1505453-59-7
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20ClN5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Molekulargewicht (g/mol) 445.9
Formelmasse 445.9
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt