Learn More
BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16474836
Marke: Medchem Express HY103036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BET bromodomain inhibitor
Physikalische Form Solid
CAS 1505453-59-7
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H20ClN5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Molekulargewicht (g/mol) 445.9
Formelmasse 445.9
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.