missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (5G3B5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61710-0.025ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Spezifikation
| beta-2 Adrenergic R/ADRB2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 | |
| ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor | |
| Mouse | |
| 61 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 5G3B5 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| ADRB2 | |
| Purified recombinant fragment of human ADRB2 (AA: 302-413) expressed in E. Coli. | |
| Protein G purified | |
| Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 154 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur