missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (5G3B5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
196.00 € - 605.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta-2 Adrenergic R/ADRB2 |
|---|---|
| Klon | 5G3B5 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18048153
|
Novus Biologicals
NBP2-61710 |
0.1 mL |
605.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18612669
|
Novus Biologicals
NBP2-61710-0.025ml |
0.025 mL |
196.00 €
0.03 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.Spezifikation
| beta-2 Adrenergic R/ADRB2 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat | |
| 154 | |
| Purified recombinant fragment of human ADRB2 (AA: 302-413) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 61 kDa |
| 5G3B5 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor | |
| ADRB2 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts