Learn More
Beta,3-Dinitrostyrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398725 1 g 1 Gramm
11308735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12304.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 882-26-8
Summenformel C8H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.146
MDL-Nummer MFCD00052063
InChI-Schlüssel YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Synonym beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5355017
IUPAC-Name 1-Nitro-3-[(E)-2-Nitroethenyl]Benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta,3-Dinitrostyrene
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Menge 1 g
Beilstein 2051290
Formelmasse 194.15
Reinheit (%) 98%