Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-adrenerger Rezeptor Kinase1-Inhibitor
Artikelnummer. 15416489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416489 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15416489 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64615.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein selektiver Inhibitor von →ARK1 (→-Adrenergen-Rezeptor-Kinase1)
CAS 24269-96-3
Summenformel Gehäuse C12H9NO6
Formelmasse 263,20
Synonym β-ARK1-Hemmer; GRK2-Hemmer
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp beta-adrenerger Rezeptorkinase1-Hemmer
Form Pulver