Learn More
beta-Alaninethylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023575
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403507 10 g 10 Gramm
11413507 50 g 50 Gramm
11423507 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11403507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17277.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4244-84-2
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00012909
InChI-Schlüssel RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
PubChem CID 458475
IUPAC-Name Ethyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Alanine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 67°C to 72°C
Beilstein 3559095
Menge 10 g
Formelmasse 153.61
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%