missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Alanin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7029959
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11367369

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27483.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3196-73-4
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00039060
InChI-Schlüssel XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2734767
IUPAC-Name Methyl 3-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)CCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Strukturformel H2NCH2CH2CO2CH3·HCl
Beilstein 3556748
Menge 5 g
Formelmasse 139.58
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt