missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta Arrestin 1 (ARRB1) Monoclonal Antibody (OTI2B3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies CF812546
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta Arrestin 1 (ARRB1) Monoclonal antibody specifically detects beta Arrestin 1 (ARRB1) in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| beta Arrestin 1 (ARRB1) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P10911 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 4168 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2B3 | |
| Unconjugated | |
| MCF2 | |
| 1200006I17Rik; ARB1; ARR1; ARRB1; ARRB1 protein; arrdc1; arrestin; arrestin 2; arrestin beta 1; arrestin beta-1; arrestin, beta 1; arrestin-2; AW208571; BARRES; beta-arrestin; beta-arrestin1; beta-arrestin-1; G430100A01Rik; Non-visual arrestin-2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 872-1001 of human MCF2 produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur