Learn More
Beta Arrestin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen Beta Arrestin 2
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16886373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10171-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16876373
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10171-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Beta-arrestin-2, or ARRB2, is an adaptor protein belonging to the arrestin family with an N- arrestin domain and a C- arrestin domain. ARRB2 is a regulatory protein involved in heterotrimeric G protein-coupled receptor desensitization and is known to regulate beta2-adrenergic receptor (beta2AR) function by enhancing beta2AR mediated nuclear translocation of ERK. ARRB2 binds to phosphorylated beta2ARs, thereby causing a significant impairment of their capacity to activate G(S) proteins. Along with AIP4, ARRB2 acts as an endosomal sorting molecule that mediates CXCR4 entry into a degradative pathway. It may also be involved in hormone-specific desensitization of TSH receptors. ARRB2 is a Ca2+ binding protein of the retinal outer segments and binds to P-rhodopsin and is also involved in synaptic transmission in photoreceptor cells. It is widely expressed in most of the tissues, especially neuronal tissues and spleen.
Spezifikation
Spezifikation
Beta Arrestin 2
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P32121, Q91YI4
216869, 409
Beta Arrestin 2 Fusion Protein Ag0227
Primary
-20°C
ARRB2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARB2, ARR2, ARRB2, Arrestin beta 2, arrestin, beta 2, BARR2, Beta arrestin 2
ARRB2
IgG
Antigen Affinity Chromatography