Learn More
beta B1 Crystallin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-92412-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18636520
  • 463.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
beta B1 Crystallin Polyclonal antibody specifically detects beta B1 Crystallin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
beta B1 Crystallin
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000
Beta-B1 crystallin, beta-crystallin B1, CATCN3, crystallin, beta B1, eye lens structural protein
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-252 of human CRYBB1 (NP_001878.1). MSQAAKASASATVAVNPGPDTKGKGAPPAGTSPSPGTTLAPTTVPITSAKAAELPPGNYRLVVFELENFQGRRAEFSGECSNLADRGFDRVRSIIVSAGPWVAFEQSNFRGEMFILEKGEYPRWNTWSSSYRSDRLMSFRPIKMDAQEHKISLFEGANFKGNTIEIQGDDAPSLWVYGFSDRVGSVKVSSGTWVGYQYPGYRGYQYLLEPGDFRHWNEWGAFQPQMQSLRRLRDKQWHLEGSFPVLATEPPK
0.1 mL
Vision
1414
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse