Learn More
beta B1 Crystallin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 463.00 €
Spezifikation
| Antigen | beta B1 Crystallin |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18622691
|
Novus Biologicals
NBP2-92412-0.02ml |
0.02 mL |
190.00 €
0.02 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18636520
|
Novus Biologicals
NBP2-92412-0.1ml |
0.1 mL |
463.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
beta B1 Crystallin Polyclonal antibody specifically detects beta B1 Crystallin in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| beta B1 Crystallin | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Vision | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 1414 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Beta-B1 crystallin, beta-crystallin B1, CATCN3, crystallin, beta B1, eye lens structural protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-252 of human CRYBB1 (NP_001878.1). MSQAAKASASATVAVNPGPDTKGKGAPPAGTSPSPGTTLAPTTVPITSAKAAELPPGNYRLVVFELENFQGRRAEFSGECSNLADRGFDRVRSIIVSAGPWVAFEQSNFRGEMFILEKGEYPRWNTWSSSYRSDRLMSFRPIKMDAQEHKISLFEGANFKGNTIEIQGDDAPSLWVYGFSDRVGSVKVSSGTWVGYQYPGYRGYQYLLEPGDFRHWNEWGAFQPQMQSLRRLRDKQWHLEGSFPVLATEPPK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |