Learn More
(-)-beta-Citronellol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040407
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15456648 1 g 1 Gramm
15466648 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15456648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60174.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7540-51-4 | C10H20O | 156.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7540-51-4
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.269
MDL-Nummer MFCD00063214
InChI-Schlüssel QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Synonym --citronellol, s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, --beta-citronellol, s---citronellol, beta-rhodinol, s---beta-citronellol, s-citronellol, --3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, 3s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, unii-8rsy5y5658
PubChem CID 7793
ChEBI CHEBI:88
IUPAC-Name (3S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-beta-Citronellol
Dichte 0.856
Siedepunkt 225°C to 226°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Beilstein 1721505
Optische Drehung −5.3° (Neat)
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 97%