Learn More
beta-Cyclodextrin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405429 100 g 100 Gramm
15495419 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63161.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
Use to solubilize non-polar compounds such as fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomersβ-Cyclodextrin is used with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins. It is an active ingredient of household odor eliminator. It is also used in personal care products like toothpastes, skin creams and dusting powders. It finds applications in the cosmetic industry for products like detergents and perfumes for the controlled release of fragrances. Further, it is used to produce HPLC columns allowing chiral enantiomers separation. In addition to this, it is used to decrease the level of cholesterol in milk fat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zur Lösung unpolarer Verbindungen wie Fettsäuren, Lipide und Cholesterin. β-Cyclodextrin wurde als nützlich für die selektive Fällung von Enantiomeren sowie Regio- und Strukturisomeren beschrieben. Zusammen mit Densylchlorid wird es verwendet, um wasserlösliche Komplexe für die fluoreszierende Markierung von Proteinen zu bilden. Es ist ein aktiver Bestandteil in geruchsneutralisierenden Mitteln für den Haushalt. Es wird auch in Körperpflegeprodukten wie Zahnpasten, Hautcremes und Staubbeuteln verwendet. Es wird in der Kosmetikindustrie für Produkte wie Detergenzien und Parfums zur kontrollierten Freisetzung von Duftstoffen verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von HPLC-Säulen verwendet, die eine chirale Enantiomerentrennung ermöglichen. Außerdem wird es zur Senkung des Cholesterinspiegels in Milchfett verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ammoniumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7585-39-9
Summenformel C42H70O35
Molekulargewicht (g/mol) 1134.99
MDL-Nummer MFCD00078139
InChI-Schlüssel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35-Heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontan-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Cyclodextrin
Schmelzpunkt 290°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 100 g
Beilstein 78623
Merck Index 14,2718
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ammonium hydroxide.
Optische Drehung +162° (c=1.5 in Water)
Formelmasse 1134.98
Physikalische Form Pulver