missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta Dystroglycan Antibody (S05-5B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-19985-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beta Dystroglycan Monoclonal antibody specifically detects Beta Dystroglycan in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Beta Dystroglycan | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S05-5B5 | |
| Unconjugated | |
| A3a, AGRNR, DAG156DAG, dystroglycan, dystroglycan 1 (dystrophin-associated glycoprotein 1), Dystrophin-associated glycoprotein 1 | |
| A synthetic peptide of human Beta Dystroglycan (Uniprot # Q14118) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer, Cancer | |
| 1605 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur