Learn More
beta II Tubulin Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44866-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306642
  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
beta II Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta II Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
beta II Tubulin
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Full length human recombinant protein of human TUBB2A(NP_001060) produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Western Blot
OTI1H3
Western Blot 1:4000
Mouse
>95%
RUO
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado