Learn More
beta II Tubulin Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen beta II Tubulin
Klon OTI1H3
Verdünnung Western Blot 1:4000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306252
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44866-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306642
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44866-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
beta II Tubulin Monoclonal antibody specifically detects beta II Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
beta II Tubulin
Western Blot 1:4000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
IgG2b
>95%
Antibody
OTI1H3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Full length human recombinant protein of human TUBB2A(NP_001060) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.