Learn More
Thermo Scientific Chemicals Beta-Lapachon, 98 %
Artikelnummer. 16656032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16656032 5 mg 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16656032 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67308.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beta-Lapachon, 98 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Orange
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
CAS 4707-32-8
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Formelmasse 242,27
Schmelzpunkt 151°bis 153 °C
Produkttyp Beta-Lapachon, 98 %
Form Fest
Assay 98 %