Learn More
Beta-Methylphenethylamin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30468719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468719 10 g 10 Gramm
30468429 25 g 25 Gramm
30468027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32478010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20388-87-8
Summenformel C9 H13 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 171.67
Synonym β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
IUPAC-Name 2-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES Cl.CC(CN)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Formelmasse 171.0815