Learn More
Beta-Methylphenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30134506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134506 25 g 25 Gramm
30132928 10 g 10 Gramm
17924755 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32477525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-22-9
Summenformel C9 H13 N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Synonym Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
IUPAC-Name 2-Phenylpropan-1-Amin
SMILES CC(CN)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Methylphenethylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Formelmasse 135.1048
Reinheit (%) >95%