missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-Tubulin III Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: TUJ1, STEMCELL Technologies
Beschreibung
- The TUJ1 antibody reacts with beta-tubulin III, an ∼50 - 55 kDa structural protein that is a component of tubulin
- Tubulin is the major component of microtubules within the cytoskeleton and is assembled from heterodimers of alpha and beta tubulin subunits
- The beta III isoform of tubulin, also known as neuron-specific class III beta-tubulin, is expressed primarily in neurons and is widely used as a marker to distinguish neurons from other cell types
- Beta-tubulin III contributes to microtubule formation in neuronal cell bodies and axons, a function involving GTP binding, and plays roles in axonal transport, neuronal cell proliferation, and differentiation
- It is highly expressed in several types of cancer and is a predictive and prognostic marker for various tumors, for example, being found in neoplastic but not in normal glial cells
- The TUJ1 antibody is expected to recognize all mammalian homologs of beta-tubulin III
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Beta-Tubulin III |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | TUJ1 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 250 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Human, Mouse, Rat, Other |
| Isotype | IgG2a κ |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?