Learn More
Betamethasone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486226
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16486226 100 mg 100 Milligramm
16421676 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486226 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13570
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Betamethasone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activities. Betamethasone accelerates fetal lung maturation and induces gene expression and apoptosis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betamethasone
CAS 378-44-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H29FO5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.40 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(O)C(CO)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 392.46
Formelmasse 392.46
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation