Learn More
Betaxololhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136489 100 mg 100 Milligramm
30137093 5 mg 5 Milligramm
17971675 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136489 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB327980100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63659-19-8
Summenformel C18 H29 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 343.89
Synonym Betaxolol Hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (9CI), Betapress, Betoptic, Betoptima, Kerlone, Optipress, SL 75212, SLD 212
IUPAC-Name 1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]-3-(Propan-2-ylamino)Propan-2-ol; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaxolol Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Formelmasse 343.1914