Learn More
Betaxolol, TRC
Artikelnummer. 17972335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17972335 10 mg 10 Milligramm
17901255 5 mg 5 Milligramm
17962215 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17972335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB32800010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63659-18-7
Summenformel C18 H29 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 307.43
Synonym (±)-Betaxolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-cyclopropylmethoxy-ethyl)phenoxy]-2-propanol, Betaxolol, Betoptic S, 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
IUPAC-Name 1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]-3-(Propan-2-Ylamino)Propan-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaxolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3
Formelmasse 307.2147
Reinheit (%) >95%