Learn More
Bevacizumab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
423.38 € - 1862.87 €
Spezifikation
Antigen | Bevacizumab |
---|---|
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Biotin |
Wirtsspezies | Hybridoma |
Regulatorischer Status | RUO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16477219
|
ACROBiosystems
BEB-BY13-25UG |
25 μg |
423.38 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16467219
|
ACROBiosystems
BEB-BY13-200UG |
200 μg |
1862.87 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.Spezifikation
Bevacizumab | |
Biotin | |
RUO | |
-20°C |
Monoclonal | |
Hybridoma | |
Primary |