Learn More
Bevacizumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  ACROBiosystems BEB-Y9-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16437229
  • 2455.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for ADA assay.
Spezifikation
Spezifikation
Bevacizumab
Unconjugated
1 mg
Primary
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C