Learn More
Bezafibrate, 98+%
Artikelnummer. 15464019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464019 500 mg 500 Milligramm
15444019 1 g 1 Gramm
15454019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61412.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent | CAS: 41859-67-0 | C19H20ClNO4 | 361.82 g/mol
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41859-67-0
Summenformel C19H20ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 361.82
MDL-Nummer MFCD00078970
InChI-Schlüssel IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol
PubChem CID 39042
ChEBI CHEBI:47612
IUPAC-Name 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bezafibrate
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Merck Index 14,1195
Formelmasse 361.82
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bezafibrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate