Learn More
Thermo Scientific™ BglII (10 U/μL)
Artikelnummer. 10141330 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.500 Einheiten
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
500 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10141330 500 E 500 Einheiten
10111240 2.500 Einheiten 2500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10141330 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.29 €
    25.65 € / 500 Einheiten
    Sparen 2.64 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schneiden Sie an den A^GATCT-Stellen mit dem Restriktionsenzym BglII, das bei 37 °C in O-Puffer °die besten Ergebnisse liefert.
Verwenden Sie hochwertige Restriktionsenzyme mit den herkömmlichen Thermo Scientific™ Restriktionsendonukleasen, die für die Verwendung mit einem Puffer aus dem Fünf-Puffer-System optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37 °C), 10 mM MgCl₂, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 500 E
Produkttyp BglII
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.