missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BHLHE40 Monoclonal Antibody (OTI2B6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA810129S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BHLHE40 Monoclonal antibody specifically detects BHLHE40 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| BHLHE40 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q01638 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9173 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2B6 | |
| Unconjugated | |
| IL1RL1 | |
| 1-Dec; basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2; basic helix-loop-helix domain containing, class B2; basic helix-loop-helix family member e40; basic helix-loop-helix family, member e40; bHLHb2; Bhlhe40; C130042M06Rik; Class B basic helix-loop-helix protein 2; class E basic helix-loop-helix protein 40; Clast5; CR8; cytokine response gene 8; DEC1; differentially expressed in chondrocytes 1; differentially expressed in chondrocytes protein 1; differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1; E47 interaction protein 1; EIP1; eip1 (E47 interaction protein 1); enhancer-of split and hairy-related protein 2; enhancer-of-split and hairy-related protein 2; FLJ99214; HLHB2; SHARP2; SHARP-2; stimulated by retinoic acid 14; stimulated by retinoic acid gene 13 protein; STRA13; Stra14 | |
| Full length human recombinant protein of human ST2 (NP_057316) produced in HEK293E | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur