missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BHLHE40 Monoclonal Antibody (OTI2B6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA810129
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Differentiated embryo-chondrocyte expressed gene 1 (DEC1) is an important protein involved in embryonic cell differentiation, proliferation, and apoptosis. It has also recently been shown to be regulated by hypoxia. The loss of DEC1 expression may be an early event in the development of lung cancer, while DEC1 may be up-regulated by hypoxia in other cancers and in more extreme hypoxia it may have a role in cell death.Spezifikation
| BHLHE40 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O14503 | |
| BHLHE40 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-313 of human BHLHE40 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2B6 | |
| Unconjugated | |
| BHLHE40 | |
| BHLHB2, Clast5, DEC1, HLHB2, SHARP-2, SHARP2, STRA13, Stra14 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 8553 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur