Learn More
BHLHE41 Monoclonal Antibody (OTI7B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Origene Technologies TA806408
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17536583
  • N.V. / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
BHLHE41 may be a transcriptional repressor that represses both basal and activated transcription.
Spezifikation
Spezifikation
BHLHE41
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9C0J9
BHLHE41
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Western Blot
OTI7B5
Unconjugated
BHLHE41
BHLHB3, DEC2, SHARP1, hDEC2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
79365
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles