missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BHLHE41 Monoclonal Antibody (OTI7B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA806408S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BHLHE41 Monoclonal antibody specifically detects BHLHE41 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| BHLHE41 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9C0J9 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 79365 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI7B5 | |
| Unconjugated | |
| Bhlhe41 | |
| 2-Dec; 6430520M22Rik; basic helix-loop-helix domain containing, class B, 3; basic helix-loop-helix domain containing, class B3; basic helix-loop-helix family member e41; basic helix-loop-helix family, member e41; bHLH transcriptional factor Dec2; Bhlhb2l; Bhlhb3; bHLHe41; Class B basic helix-loop-helix protein 3; class E basic helix-loop-helix protein 41; Dec2; differentially expressed in chondrocytes protein 2; Enhancer-of-split and hairy-related protein 1; hDEC2; mDEC2; SHARP1; SHARP-1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur