missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BI605906, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455488
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16455488 10 mg 10 Milligramm
16411667 50 mg -
16408207 5 mg 5 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16455488

Marke: Medchem Express HY13019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.

BI605906 is a novel IKKβ inhibitor with an IC50 value of 380 nM when assayed at 0.1 mM ATP.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BI605906
CAS 960293-88-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H22F2N4O3S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.21 mM)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)CC)C=C(N3CCC(S(=O)(C)=O)CC3)N=C2S1)N
Molekulargewicht (g/mol) 432.51
Formelmasse 432.51
Reinheit (%) 95.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.