Learn More
Bialaphos sodium, 85%, Thermo Scientific™
Bialaphos sodium (bilanafos), CAS # 35597-43-4, is a tripeptide antibiotic used to confirm gene transfer in plants through use of the bar selection gene.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66802.MC
Menge 100mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15428309
  • 247.00 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Bialaphos sodium consists of two L-alanyl units attached to L-phosphinothricyl
• Bialaphos is a bacterial metabolite and an antimicrobial
Application
• Bialaphos is commonly used for transformation experiments in some plant species as a selection agent
• Bialaphos sodium can be used as a standard for metabolite and environmental contaminant determination in laboratory settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71048-99-2
345.268
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
C11H21N3NaO6P
MFCD01674432
118988468
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
Spezifikation
Bialaphos sodium
Orange
>110°C (230°F)
MFCD01674432
793°C
RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M
sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate
118988468
85%
71048-99-2
100mg
C11H21N3NaO6P
UN2811
Soluble in water
CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+]
345.268
345.26
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation