Learn More
Bialaphos sodium, 85%, Thermo Scientific™
Bialaphos sodium (bilanafos), CAS # 35597-43-4, is a tripeptide antibiotic used to confirm gene transfer in plants through use of the bar selection gene.
247.00 € - 978.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 71048-99-2 |
|---|---|
| Summenformel | C11H21N3NaO6P |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.268 |
| MDL-Nummer | MFCD01674432 |
| InChI-Schlüssel | RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M |
| PubChem CID | 118988468 |
| IUPAC-Name | sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate |
| SMILES | CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15428309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.MC |
100mg |
247.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15438309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66802.ME |
500mg |
978.00 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 71048-99-2 | |
| 345.268 | |
| RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M | |
| sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate |
| C11H21N3NaO6P | |
| MFCD01674432 | |
| 118988468 | |
| CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] |
Spezifikation
| Bialaphos sodium | |
| Orange | |
| C11H21N3NaO6P | |
| UN2811 | |
| Soluble in water | |
| CC(C(=O)NC(C)C(=O)O)NC(=O)C(CCP(=O)(C)[O-])N.[Na+] | |
| 345.268 | |
| 345.26 |
| 71048-99-2 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD01674432 | |
| 793°C | |
| RTWIRLHWLMNVCC-WQYNNSOESA-M | |
| sodium;[(3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutyl]-methylphosphinate | |
| 118988468 | |
| 85% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY6827000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.