Learn More
BIBR 1087 SE, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472668
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16472668
Marke: Medchem Express HYW004360
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
BIBR 1087 SE is an intermediate metabolite of dabigatran etexilate.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIBR 1087 SE
CAS 212321-78-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H37N7O5
Menge 5 mg
Synonym Desethyl Dabigatran Etexilate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (166.76 mM)
SMILES N=C(C1=CC=C(C=C1)NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)NC(OCCCCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 599.68
Formelmasse 599.68
Reinheit (%) 96.57%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.