missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIBR 1532, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497246

Marke: Medchem Express HY17353

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.

BIBR 1532 is a potent, selective and non-competitive telomerase inhibitor with IC50 of 100 nM in a cell-free assay.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material BIBR 1532
Physikalische Form Solid
CAS 321674-73-1
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17NO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (301.79 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C(C2=CC=C3C=CC=CC3=C2)\C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 331.36
Formelmasse 331.36
Reinheit (%) 99.22%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt