Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491616
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491616 500 mg -
16485676 100 mg 100 Milligramm
16431219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491616 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY119687500mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20N2O3
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 300.35
Formelmasse 300.35
Reinheit (%) 99.65%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation