Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Das BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit ist eine schnelle, einfache Aufreinigungsmethode für DNA-Sequenzierungsreaktionen, mit dem nicht eingebaute BigDye™ Terminatoren und Salze entfernt werden können.
Marke: Applied Biosystems™ 4376487
2305.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16330kg
Beinhaltet: 20 ml XTerminator™ Lösung (bei 4 °C lagern) 90 ml SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Beschreibung
- Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
- Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
- Stabilisierung der Proben vor der Analyse
- Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
- Manuelle oder automatisierte Protokolle
- Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
• 20 ml Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern) • 90 ml SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) |
|
Sequenzierungsprodukte | |
Sequenzierung | |
BigDye XTerminator™, BigDye™ | |
Nasseis | |
40 min |
Kit | |
DNA | |
2 Flaschen | |
1000 Aufreinigungen | |
Sequenzierungsreaktionen | |
10 μl |
Sicherheit und Handhabung
- 1000RXN BIGDYE XTERMINATOR KIT 20ML EACH
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: benzene
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.