Learn More
Emma Safety Footwear Billy XD Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das robuste, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem an.
Marke:  Emma Safety Footwear MM73186843
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15968971
  • 133.56 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
Billy XD
Leder
43