Learn More
STEMCELL Technologies BIO
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- BIO is an indirubin compound that is cell-permeable and is a selective and potent reversible inhibitor of GSK3α and GSK3β (IC50 = 5 nM) and functions as a WNT activator
- Enhances reprogramming of mouse fibroblasts, neural stem cells, and thymocytes to induced pluripotent stem (iPS) cells (Lluis et al.)
- Maintains self-renewal of mouse embryonic stem (ES) cells in the absence of LIF (Sato et al.)
- Maintains self-renewal of human ES cells in unconditioned medium through a SMAD 2/3 dependent mechanism (James et al.), Sato et al.)
- Induces proliferation of neonatal and adult rat cardiomyocytes (Tseng et al.)
- Promotes differentiation of cardiomyocytes from human ES and iPS cells (Lian et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 667463-62-9 |
| Synonym | GSK 3 IX; MLS 2052; 6-Bromoindirubin-3'-oxime |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | C16H10BrN3O2 |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.