Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikonstopfen
Artikelnummer. p-7162711
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11 bis 14 mm
15-18 mm
18 bis 21 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10057512
Marke: Hirschmann™ 8905915
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Speziell verarbeitete Kulturstopfen mit groben Poren für die Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
  • Grobe Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Beschreibung BIO-SILICO, N15
Innendurchmesser (metrisch) 11 bis 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
Länge (metrisch) Bodenzone 22 mm
Länge (metrisch) Hülse 14 mm
Menge 10/Packung
Farbe Orange
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 16 mm
Material Silikon
Produkttyp Stopfen