Learn More
Hirschmann™ BIO-SILICO™ Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Speziell verarbeitete Kulturstopfen mit groben Poren für die Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905915
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Grobe Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
22 mm | |
Orange | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
Stopfen | |
10/Packung | |
14 mm |
BIO-SILICO, N15 | |
11 bis 14 mm | |
11 mm | |
16 mm | |
Silikon |